Learn More
Phenylboronsäurepinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475247
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15475247
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32523.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 87100-28-5 | C13H19BO2 | 218.103 g/mol
Benzylboronic acid pinacol ester finds application in Pd (0)-mediated [11 C] carbonylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylboronsäure Pinacolester findet Anwendung in Pd(0)-vermittelten [11C]-Carbonylierungsreaktionen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87100-28-5
Summenformel C13H19BO2
Molekulargewicht (g/mol) 218.103
MDL-Nummer MFCD05663841
InChI-Schlüssel YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl, acmc-209qek, benzylboronic pinacol ester, benzyl boronic acid pinacol ester, benzylboronic acid, pinacol ester, 2-benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 3864964
IUPAC-Name 2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylboronic acid pinacol ester
Dichte 0.98
Siedepunkt 65°C (0.15 mmHg)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 218.1
Reinheit (%) 96%