Learn More
Benzyldimethyloctylammoniumchlorid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311458 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311458 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10572485AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldimethyloctylammonium Chloride
CAS 959-55-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzyldimethyloctylammonium Chloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H30 N . Cl
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyloctyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (9CI), Benzyldimethyloctylammonium chloride (6CI,7CI), Benzyloctyldimethylammonium chloride, Dimethylbenzyl-n-octylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-octylbenzenemethanaminium chloride, N-Benzyldimethyloctylammonium chloride, Octylbenzyldimethylammonium chloride, Octyldimethylbenzylammonium chloride, Sanisol 08
InChI-Formel InChI=1S/C17H30N.ClH/c1-4-5-6-7-8-12-15-18(2,3)16-17-13-10-9-11-14-17;/h9-11,13-14H,4-8,12,15-16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-Name Benzyldimethyloctylazaniumchlorid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 283.88
Menge 1 mL
Formelmasse 283.2067 g/mol