Learn More
Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17949889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949889 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17949889 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0224.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride
CAS 139-08-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H42 N . Cl
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyltetradecyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (9CI), Benzyldimethyltetradecylammonium chloride (6CI,7CI), 14BCL, Ammonyx, Arquad DM 14B90, BTC 824P100, Barquat MS 100, Benzyl(tetradecyl)dimethylammonium chloride, Cation M 2-100, Cation M 2-100R, Cyncal, Dibactol, Dimethylbenzylmyristylammonium chloride, Dimethylbenzyltetradecylammonium chloride, JAQ Powdered Quat, M 2-100, M 2-100R, Miristalkonium chloride, Myristalkonium chloride, Myristyl benzyl dimethyl ammonium chloride, Myristyldimethylbenzylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-tetradecylbenzenemethanaminium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethylmyristylammonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecylammonium chloride, N-Benzyl-N-tetradecyldimethylammonium chloride, N-Tetradecyl-N,N-dimethylbenzylammonium chloride, N-Tetradecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride, Nissan Cation M 2-100, Nissan Cation M 2-100R, Quarton 14BCl, Querton 14BCL, Sanibond 200LG, Sanisol M 100, TDBAC, TDMBAC, Tetradecylbenzyldimethylammonium chloride, Tetradecyldimethylbenzylammonium chloride, Zeph, Zephiramine, Zephiramine chloride, Zephyramine, Zephyramine (surfactant)
InChI-Formel InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-Name Benzyl-dimethyl-tetradecylazanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 368.04
Menge 500 mg
Formelmasse 367,3006 g/mol