Learn More
Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30009515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009515 1 g 1 Gramm
30004664 10 g 10 Gramm
18082430 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2762851G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-08-2
Summenformel C23 H42 N . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 368.04
Synonym Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyltetradecyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (9CI), Benzyldimethyltetradecylammonium chloride (6CI,7CI), 14BCL, Ammonyx, Arquad DM 14B90, BTC 824P100, Barquat MS 100, Benzyl(tetradecyl)dimethylammonium chloride, Cation M 2-100, Cation M 2-100R, Cyncal, Dibactol, Dimethylbenzylmyristylammonium chloride, Dimethylbenzyltetradecylammonium chloride, JAQ Powdered Quat, M 2-100, M 2-100R, Miristalkonium chloride, Myristalkonium chloride, Myristyl benzyl dimethyl ammonium chloride, Myristyldimethylbenzylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-tetradecylbenzenemethanaminium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethylmyristylammonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecylammonium chloride, N-Benzyl-N-tetradecyldimethylammonium chloride, N-Tetradecyl-N,N-dimethylbenzylammonium chloride, N-Tetradecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride, Nissan Cation M 2-100, Nissan Cation M 2-100R, Quarton 14BCl, Querton 14BCL, Sanibond 200LG, Sanisol M 100, TDBAC, TDMBAC, Tetradecylbenzyldimethylammonium chloride, Tetradecyldimethylbenzylammonium chloride, Zeph, Zephiramine, Zephiramine chloride, Zephyramine, Zephyramine (surfactant)
IUPAC-Name Benzyl-dimethyl-tetradecylazanium;chlorid
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 1 g
Formelmasse 367.3006
Reinheit (%) >95%