Learn More
Benzylhydrochlorthiazid, TRC
Artikelnummer. 30011614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011614 100 mg 100 Milligramm
30005850 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011614 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB279020100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1824-50-6
Summenformel C14 H14 Cl N3 O4 S2
Molekulargewicht (g/mol) 387.86
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(phenylmethyl)-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-benzyl-6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), (±)-Benzylhydrochlorothiazide, Behyd, Benclortriazide, Benzclortriazide, Benzylhydrochlorothiazide, NSC 263220, Su 6227
IUPAC-Name 3-Benzyl-6-Chloro-1,1-Dioxo-3,4-Dihydro-2H-1λ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-Sulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(Cc3ccccc3)NS2(=O)=O)cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylhydrochlorothiazide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H14ClN3O4S2/c15-10-7-11-13(8-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,17-18H,6H2,(H2,16,19,20)
Formelmasse 387.0114
Reinheit (%) >95%