Learn More
Benzylmagnesiumchlorid, 1-2 M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442967 250 mL 250 Milliliter
15432967 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087299.AK
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6921-34-2 | Molecular Formula: C7H7ClMg | Molecular Weight: 150.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6921-34-2
Summenformel C7H7ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 150.89
MDL-Nummer MFCD00000469
InChI-Schlüssel NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
IUPAC-Name Magnesium;Methanidylbenzol;Chlorid
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylmagnesium chloride
Farbe Braun bis Violett
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Formelmasse 150.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 bis 2 M in THF
Physikalische Form Flüssig
RUO– Nur für Forschungszwecke