Learn More
Hexylmagnesiumbromid, 1.5 M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzylmagnesium chloride |
| Farbe | Braun bis Schwarz |
| Namenshinweis | 1.5M solution in THF |
| CAS Min. % | 20.51, 75.83 |
| CAS Max. % | 24.17, 79.49 |
| Strukturformel | (C6H5)CH2MgCl |
| Konzentration | 1.40 to 1.65M |
| Dichte | 1.0300g/mL |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. |
| Formelmasse | 150.89 |
| Mehr anzeigen |