Learn More
(Benzyloxy)(methyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30344980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30344980 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344980 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4117131G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Benzyloxy)(methyl)amine
CAS 22513-22-0
Summenformel C8H11NO
Menge 1 g
Synonym N-(Phenylmethoxy)methanamine, (Benzyloxy)(methyl)amine, N-Benzyloxy-N-methylamine, N-Methyl-O-benzylhydroxylamine, O-Benzyl-N-methylhydroxylamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c1-9-10-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
SMILES CNOCc1ccccc1
IUPAC-Name N-Phenylmethoxymethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 137.17
Formelmasse 137.0841