Learn More
Benzyltributylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30332930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332930 500 mg 500 Milligramm
30347450 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30332930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB316188500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltributylammonium Bromide
CAS 25316-59-0
Summenformel C19H34BrN
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H34N.BrH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1
IUPAC-Name benzyl(tributyl)azanium;bromide
Molekulargewicht (g/mol) 356.39