Learn More
Benzyltriethylammoniumbromid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Benzyl(triethyl)azanium bromide |
| CAS | 5197-95-5 |
| Summenformel | C13 H22 N . Br |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H22N.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | benzyl(triethyl)azanium;bromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 272.224 |
| Formelmasse | 271.094 |