Learn More
Benzyltriethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30337148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337148 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337148 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB31612010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltriethylammonium Chloride
CAS 56-37-1
Summenformel C13H23ClN
Menge 10 g
Synonym N,N,N-Triethylbenzenemethanaminium Chloride, Benzyltriethylmmmonium Chloride, N,N,N-Triethylbenzenemethanaminium Chloride, Benzyltriethylammonium Chloride, BAC-TE, N,N,N-Triethyl-N-benzylammonium Chloride, TEBA, TEBAC, Triethylbenzylammonium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 228.78
Formelmasse 227.1441