Learn More
Benzyltrimethylammonium-Hydroxid, 40 Gew.-% in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15622559 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Unit Size:
1 Liter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
15622559 250 mL Glasflasche -
10519810 1 L Glasflasche 1 Liter
10425565 5 L Kunststoff-Fass 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15622559 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 106202500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 100-85-6 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-85-6 , 67-56-1
Summenformel C10H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 167.252
MDL-Nummer MFCD00008281
InChI-Schlüssel NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;Hydroxid
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Farbe Gelb
Namenshinweis 40 wt. %solution in Methanol
CAS Min. % 39.0, 59.0
CAS Max. % 41.0, 61.0
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)3OH
Fieser 01,1252; 05,29; 08,36; 12,48; 05,30
Dichte 0.9250g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 167.25
Reinheit (%) ≥40%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.925
Menge 250 mL
Flammpunkt 15°C
Physikalische Form Lösung