Learn More
Benzyltriphenylphosphoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30338556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338556 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338556 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3161705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltriphenylphosphonium bromide
CAS 1449-46-3
Summenformel C25H22BrP
Menge 5 g
Synonym (Phenylmethyl)triphenylphosphonium bromide,, Bromo(benzyl)triphenylphosphorane
InChI-Formel InChI=1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name benzyl(triphenyl)phosphanium;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 433.32
Formelmasse 432.0642