Learn More
Benzyltriphenylphosphoniumbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyltriphenylphosphonium bromide |
| CAS | 1449-46-3 |
| Summenformel | C25H22BrP |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (Phenylmethyl)triphenylphosphonium bromide,, Bromo(benzyl)triphenylphosphorane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | benzyl(triphenyl)phosphanium;bromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 433.32 |
| Formelmasse | 432.0642 |