Learn More
Benzyltriphenylphosphoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30346959
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346959 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346959 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3161605G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltriphenylphosphonium Chloride
CAS 1100-88-5
Summenformel C25H22P.Cl
Menge 5 g
Synonym BPP, BTPPC, GM 200, NSC 116712, Triphenylbenzylphosphonium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C25H22P.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name Benzyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 388.9
Formelmasse 388.1148