Learn More
Benzylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027888
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11431477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24945.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 538-32-9 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Benzylurea is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylharnstoff wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-32-9
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.181
MDL-Nummer MFCD00007951
InChI-Schlüssel RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzylurea, n-benzylurea, benzylcarbamide, urea, phenylmethyl, phenylmethylurea, urea, benzyl, cc-pmlsc-dma-p105, amino-n-benzylamide, benzyl urea, benzyl-urea
PubChem CID 10853
IUPAC-Name Benzylharnstoff
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylurea
Schmelzpunkt 146°C to 151°C
Menge 25 g
Beilstein 2208083
Merck Index 14,1147
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%