Learn More
Benzylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455305 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15455305 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58014.AD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird bei Kupplungsreaktionen angewendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Empfohlene Lagertemperatur: 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 62673-31-8
Dichte 0.978
Summenformel C7H7BrZn
MDL-Nummer MFCD00671803
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym benzylzinc bromide, benzyl bromo zinc, benzylzinc bromide solution, benzylzinc bromide, 0.50 m in thf, benzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, benzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, benzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel WRSWIWOVJBYZAW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzinc(1+);Methanidylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 236.417
PubChem CID 4443518
Formelmasse 236.42