missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berberinchlorid, LoGiCal
Beschreibung
Berberinchlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Berberine chloride |
| CAS | 633-65-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Berberine chloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C20 H18 N O4 . Cl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, chloride, Berberine, chloride, Berbinium, 7,8,13,13 A-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-, chloride, Berberine hydrochloride, Berberinium chloride, NSC 163088, NSC 646666 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10 H,5-6,11H2,1-2H3;1 H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].COc1ccc2cc3c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3 cc2c1OC |
| IUPAC-Name | 5,6-Dihydro-9,10-dimethoxybenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]chinoliziniumchlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?