Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bergenin
Artikelnummer. 16524304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16524304 250 mg 250 Milligramm
16514304 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524304 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464942500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 477-90-7 | C14H16O9 | 328.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 477-90-7
Summenformel C14H16O9
Molekulargewicht (g/mol) 328.27
InChI-Schlüssel YWJXCIXBAKGUKZ-HJJNZUOJSA-N
IUPAC-Name (2S,4R,5S,6S,7R)-5,6,12,14-Tetrahydroxy-4-(Hydroxymethyl)-13-Methoxy-3,8-Dioxatricyclo[8.4.0.0²,⁷]tetradeca-1(14),10,12-Trien-9-one
SMILES COC1=C(O)C=C2C(=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]3C2=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bergenin
Schmelzpunkt 232.0°C to 240.0°C
Menge 250 mg
Formelmasse 328.27