Learn More
Bergenin, TRC
Artikelnummer. 30338810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338810 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338810 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB318650100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bergenin
CAS 477-90-7
Summenformel C14 H16 O9
Menge 100 mg
Synonym (2R,3S,4S,4aR,10bS)-3,4,4a,10b-Tetrahydro-3,4,8,10-tetrahydroxy-2-(hydroxymethyl)-9-methoxy-pyrano[3,2-c][2]benzopyran-6(2H)-one, 4-Methoxy-2-[tetrahydro-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)pyran-2-yl]-α-resorcylic Acid δ-Lactone, Ai Cha Su, Ardisic Acid B, Bergenit, Corylopsin, Cuscutin, NSC 661749, Peltophorin, Vakerin
InChI-Formel InChI=1S/C14H16O9/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3/t6-,8-,10+,12+,13-/m1/s1
SMILES COc1c(O)cc2C(=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]3c2c1O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,4aR,10bS)-3,4,8,10-Tetrahydroxy-2-(hydroxymethyl)-9-methoxy-3,4,4a,10b-tetrahydro-2H-pyrano[3,2-c]isochromen-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 328.27
Formelmasse 328.0794