Learn More
Berkshire™ BlueSorb™ 750 Wipers
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15520963 Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
6000 Stück
Artikelnummer. 15520963
Marke: Berkshire™ BS750.0909.20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100)
  • Reine Vliesstoffe aus Polyester-Cellulose-Mischung, äußerst sorbent und langlebig sind
  • Ideal für Arbeitsmatten- oder Sichtprüfungshintergrund
  • Die blaue Farbe ermöglicht die Trennung nach kritischen Prozessbereichen in der Umgebung
  • Ausgezeichnete Nass- und Trockenfestigkeit
Bestellinformation
Basis weight: 67.2g/m2
Spezifikation
Produkttyp BlueSorb™ 750 Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22,86 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22,86 cm
Material Polyester-Zellulose
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 67,2
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/05, REACH
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung und Wartung in Laboren, die für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 bis 8 empfohlen werden
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Luft- und Raumfahrt, Verteidigungselektronik, Lebensmittelverarbeitung, Computermontage und Halbleiter, Leiterplatten, pharmazeutische und biomedizinische Geräteherstellung