Learn More
Berkshire™ BlueSorb™ 750 Wipers
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Packungsgröße:
6000 Stück
Beschreibung
- Reine Vliesstoffe aus Polyester-Cellulose-Mischung, äußerst sorbent und langlebig sind
- Ideal für Arbeitsmatten- oder Sichtprüfungshintergrund
- Die blaue Farbe ermöglicht die Trennung nach kritischen Prozessbereichen in der Umgebung
- Ausgezeichnete Nass- und Trockenfestigkeit
Bestellinformation
Basis weight: 67.2g/m2
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | BlueSorb™ 750 Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22,86 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22,86 cm |
| Material | Polyester-Zellulose |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Flächengewicht | 67,2 |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/05, REACH |
| Farbe | Blau |
| Mehr anzeigen |