Learn More
Berkshire™ Gamma Wipe™ 67
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15622329 Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in.
Packungsgröße:
1600 Stück
Artikelnummer. 15622329
Marke: Berkshire™ GW67ST0980
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Berkshire Gamma Wipe™ 67 is a polyester-cellulose blend wiper recommended for ISO Class 5 and above environments
  • Smooth, highly absorbent and durable with low extractable levels
  • Economical
  • Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
  • 45% polyester and 55% cellulose
  • Each package is gamma irradiated to a 10-6 Sterility Assurance
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Non-woven Polyester Cellulose
Farbe White
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Designed for use in ISO Class 5 and higher sterile environments and USP <797> applications
Sterilität Sterile