Learn More
Berkshire™ Lab-Tips Tupfer aus gestricktem Polyester
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17228650 Alle ansehen Berkshire Produkte
Change view
Click to view available options
Spitzenform:
Flexibel
Starr
Länge (metrisch) Griff:
59 mm
100 mm
Länge (metrisch) Spitze:
2.5 mm
10,9 mm
Packungsgröße:
2000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Spitzenform Länge (metrisch) Griff Länge (metrisch) Spitze unitSize
17228650 Flexibel 59 mm 10,9 mm 2000 Stück
12896804 Starr 100 mm 2.5 mm 500 Stück
2 options
Artikelnummer. 17228650
Marke: Berkshire™ LTP70F.20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Reinigung gerillter, geschlitzter und vertiefter Bereiche
  • Continuous filament polyester knit head
  • Short polypropylene handle with a rigid head
  • Thermally bonded head
  • Laundered and packaged in Class 10 (ISO 4) cleanroom
  • Autoclavable
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO Class 4
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 0.08 in.
Länge (angloamerikanisch) 2.8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Designed for the highest level of contamination control in critical processing applications, cleaning of sensitive equipment, applying lubricants and other liquids, removing excess materials
Grifffarbe Green
Produkttyp Swab
Durchmesser (metrisch) Griff 2.2 mm
Länge (metrisch) 70 mm
Länge (angloamerikanisch) Griff 2.32 in.
Länge (metrisch) Griff 59 mm
Dicke (metrisch) 2.5 mm
Länge (angloamerikanisch) Spitze 0.43 in.
Länge (metrisch) Spitze 10,9 mm
Breite (metrisch) Spitze 3.5 mm
Breite (angloamerikanisch) Spitze 8 in.
Spitzenform Flexibel
Spitzenmaterial Polyester