Beschreibung
- Ein Kern aus Zellulose ist mittels Ultraschall mit äußeren Polypropylenschichten verbunden.
- Dieser robuste, saubere und wirtschaftliche Scheibenwischer eignet sich hervorragend für alle allgemeinen Anwendungsbereiche.
- Lösungsmittelbeständig und superabsorbierend
Bestellinformation
Flächengewicht: 71,5 g/ m² .
Zertifizierungen
Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EG-Verordnung 1935 (2004)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraum-Reinigungstücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30.48 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30.48 cm |
| Material | Zellulose, Polypropylen |
| Extinktion | Super |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Flächengewicht | 71.5 |
| Zertifizierung/Konformität | EG-Verordnung 1935 (2004) |
| Mehr anzeigen |