Learn More
Berkshire™ Pro-Wipe™ 750 Wipers
Artikelnummer. p-210115 Alle ansehen Berkshire Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17877563 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17877563
Marke: Berkshire™ PW750121220
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For ISO Class 5 (Class 100) applications
  • Inner core of cellulose ultrasonically bonded to outer layers of polypropylene
  • Strong, clean, economical wiper is excellent for all general-purpose applications
  • Solvent resistant and super absorbent
Bestellinformation
Basis weight: 71.5g/m2.
Zertifizierungen
Certified for contact with food per EC regulation 1935 (2004)
Spezifikation
Produkttyp Pro-Wipe™ 750 Reinraumwischtücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.48 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30.48 cm
Material Zellulose, Polypropylen
Extinktion Super
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 71.5
Zertifizierung/Konformität EG-Verordnung 1935 (2004)
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100) können allgemeine Leckagen aufgenommen und gereinigt werden, Ätzmittel, Säuren und andere verschüttete Chemikalien entfernt werden
Zur Verwendung mit (Geräte) Für das Auskleiden von Tabletts und andere Laboranwendungen, Reinigung von kratzempfindlichen Oberflächen