Learn More
Berkshire™ Ultra-Seal™ 3000 Scheibenwischer
Artikelnummer. 18770269 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
18770269 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
18874444 12 x 12 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18770269 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. US3000.0909.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00 €
    766.95 € / 800 Stück
    Sparen 128.05 €
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 (Klasse 1)
  • Gestrickt in Schlauchform aus hochwertigem, 100%igem Endlosfilament-Polyestergarn, wobei lediglich zwei offene Kanten verbleiben (die anschließend versiegelt werden).
  • Keine unversiegelten Kanten bedeuten ein geringeres Risiko für Abrieb und Verunreinigungen.
  • Das strapazierfähige, zweilagige Wischtuch bietet die zwei- bis dreifache Saugfähigkeit von einlagigem Polyester.
  • Gewaschen und verpackt in einem ISO Umgebung der Klasse 4 (Klasse 10)
Bestellinformation
Flächengewicht: 134 g/ m² (17-988-421); 177 g/ m² (17-988-422).
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22.86 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22.86 cm
Material Polyester-Gestrick
Flächengewicht 145
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/05, REACH
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kammerreinigung und cmP-Verarbeitung
Lage 2-ply