Learn More
Descrizione
- In Tubenform aus hochwertigem, 100 % durchgehendem Polyestergarn gestrickt, wobei nur zwei rohe Kanten übrig bleiben (die dann versiegelt werden)
- Keine unversiegelten Kanten bedeuten weniger Risiko für Abrieb und Kontamination
- Der robuste, zweilagige Wipper bietet zwei- bis dreimal so viel Saugkraft wie einlagiges Polyester
- Gewaschen und verpackt in einer ISO Klasse 4 (Klasse 10) Umgebung
Order Info
Flächengewicht: 134 g/ m² (17-988-421); 177 g/ m² (17-988-422).
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Reinraum-Reinigungstücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30.48 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30.48 cm |
| Material | Polyester-Gestrick |
| Flächengewicht | 177 |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/05, REACH |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 12 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kammerreinigung und cmP-Verarbeitung |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?