Beschreibung
- Aus 100 % Endlosfilament-Polyester-Strick
- Ultraschall-versiegelte Kante für weniger Kontamination durch Fasern
- Abriebfest mit kritisch geringen Partikeln und Fasern und geringen nichtflüchtigen Rückständen
- Mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln chemisch kompatibel
- Dampfautoklavierbar
- Gewaschen und verpackt in einem ISO 4-Reinraum (Klasse 10)
Bestellinformation
Basis weight, 145g/m2
†Bulk packed.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ValuSeal-LP™ Reinraumwischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30,48 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30,48 cm |
| Material | Polyester-Gestrick |
| Kompatibilität | IPA, Aceton und andere Lösungsmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kanten | Versiegelt |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) |
| Mehr anzeigen |