Learn More
Emma Safety Footwear Berlin Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15978411
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15978411
Marke: Emma Safety Footwear MM40664742
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewebte Textilien in Kombination mit PU bieten ein verschleißfestes Polyurethan, das das Textil optimal schützt. Die extrem bequeme PU-Innensohle sorgt für lang anhaltende Unterstützung und Dämpfung des Fußes. Dank der Hydro-Tec™ Auskleidung ist dieser Sicherheitsschuh auch besonders atmungsaktiv.
  • S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
  • Gewebte textile mit Polyurethan  beschichtete Konstruktion
  • Metallfrei
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ antibakterielles Futter
  • ESD-zertifiziert
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Grau, Blau
Bauweise/Design Berlin
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ antibakteriell
Material Textil
Größe 42
Zehenmaterial Komposit