Beschreibung
- Aus 100 % Baumwolltwill mit schräg geschnittenen Kanten, um ein Ausfransen zu verhindern
- Naturfasern bieten eine ausgezeichnete Saugfähigkeit, gute thermische Stabilität und sind äußerst robust und langlebig
- Ideal zum Reinigen, Glätten und Polieren starrer Scheiben sowie zum Reinigen von Rillen, Schlitzen und schwer zugänglichen Stellen
- Auch gut geeignet für schwierige Wisch- und Reinigungsarbeiten an Diffusionsöfen
- zu 100 % biologisch abbaubar
Bestellinformation
Basisgewicht: 171g/m2
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Twillx™ 1622 Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 22,86 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 22,86 cm |
| Material | Baumwolle |
| Kompatibilität | IPA und andere Lösungsmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Flächengewicht | 171 |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/05, REACH |
| Mehr anzeigen |