Learn More
Beryllium-Standard: Be @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17929349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17929349 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17929349 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLBEN100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Beryllium-Standard: Be @ 10 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium
CAS 7440-41-7
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Beryllium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Be
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI-Formel InChI=1S/Be
SMILES [Be]
IUPAC-Name Beryllium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 9.012
Menge 100 mL
Formelmasse 9,012 g/mol