Learn More
Berylliumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 cm
50 cm
1 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Zentimeter
50 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368618 50 cm 50 Zentimeter
11358618 25 cm 25 Zentimeter
11348618 1 m 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11368618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040680.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-41-7
Summenformel Be
Molekulargewicht (g/mol) 9.01
MDL-Nummer MFCD00134032
InChI-Schlüssel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-Name Beryllium
SMILES [Be]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Menge 50 cm
Geruch Odorless
Gewicht ≈0.091g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.7%