Learn More
BES, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483107 25 g 25 Gramm
11493107 100 g 100 Gramm
11403117 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16092.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10191-18-1 | C6H15NO5S | 213.25 g/mol
BES is used as a buffer to maintain the pH of the solutions in biological experiments. It is useful for diagnostic assay manufacturing industry. It induces cross-linking between sulfonated polyimide chains in sulfonated polyimide membranes. It acts as biobuffer to investigate the aqueous medium self-assembly of heterometallic CuII/Li 3D coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10191-18-1
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00007533
InChI-Schlüssel AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl taurine, n,n-bis hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes buffering agent, taurine, n,n-bis 2-hydroxyethyl, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-ethanesulfonicacid
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethane-1-sulfonic acid
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BES
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Menge 25 g
Beilstein 1781572
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 213.25
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BES
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: BES