Learn More
Thermo Scientific Chemicals BES-Natriumsalz, 99 %
Código de producto. p-4258710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Código de producto. Menge unitSize
11925291 25 g 25 Gramm
11955291 100 g 100 Gramm
11935291 500 g 500 Gramm
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11925291
Marca: Thermo Scientific Chemicals 439030250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 66992-27-6 | C6H14NO5S·Na | 235.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 66992-27-6
Summenformel C6H14NO5S·Na
Molekulargewicht (g/mol) 235.24
InChI-Schlüssel CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Synonym bes sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonate, n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane-1-sulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-, monosodium salt, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, sodium salt, bes na, bes sodium salt buffer, potassium c6h14no5s
PubChem CID 23671640
IUPAC-Name Natrium; 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonat
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material BES sodium salt
Schmelzpunkt 155.6°C to 156.5°C
Farbe Weiß
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Formelmasse 235.24
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • BES sodium salt
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.