Learn More
SHOWA™ Chemisch beständige Butylhandschuhe der Serie 874
Beschreibung
- Butylgummi
- Hohe Permeationsbeständigkeit gegenüber Gasen und Wasserdämpfen
- Ungefütterter, gerollter Aufschlag
- Mit glattem oder rauem Griff erhältlich
- Ohne Unterlage
- Dünnes Design für bessere Fingerfertigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 388 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Kat. III, CE 0299 |
| Anwendungen | Laboratory |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Ja |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Butyl Gloves |
| Größe | 8 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 14 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,35 mm |
| Mehr anzeigen |