Learn More
SHOWA™ Chemisch beständige Butylhandschuhe der Serie 874
Artikelnummer. 13141714
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Grip Design:
Glatt
Rau
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Grip Design unitSize
13141714 10 Glatt 1 Paar
13117284 7 Rau 1 Paar
13171824 8 Rau 1 Paar
13127554 9 Rau 1 Paar
11969628 9 Rau 1 Stück
13147943 11 Rau 1 Paar
12980655 8 Glatt 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 13141714 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 87410XL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Unverstärkte, chemisch beständige Butylhandschuhe bieten Schutz vor stark korrosiven Säuren, Ketonen und Estern.
  • Butylgummi
  • Hohe Permeationsbeständigkeit gegenüber Gasen und Wasserdämpfen
  • Ungefütterter, gerollter Aufschlag
  • Mit glattem oder rauem Griff erhältlich
  • Ohne Unterlage
  • Dünnes Design für bessere Fingerfertigkeit
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 388
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kat. III, CE 0299
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Butyl
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 14 mil
Dicke (metrisch) 0,35 mm
Norm EN 388 EN 388:0010X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES BIK
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fertigung, Handhabung von Chemikalien, Nervengifte, Militär, Heimatschutz, Gefahrgut
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 874-10
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,5 cm