Learn More
SHOWA™ Viton™ und Viton II Handschuhe
Beschreibung
Für eine Barriere mit höchster chemischen Beständigkeit gegenüber aromatischer Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol oder Xylol.
- Die unverstärkten, ungefütterten Handschuhe aus vitonbeschichtetem Butyl eignen sich für hohe Beanspruchung und sind besonders flexibel
- Glatte Oberfläche und gerollter Aufschlag
- Die dickeren Viton II üben zudem eine Barrierefunktion gegenüber den meisten chlorierten Lösungsmitteln und aliphatischen Kohlenwasserstoffen aus
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | KAT. III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Ja |
| Material | Viton, Butyl |
| Größe | 11 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 12 mil |
| Dicke (metrisch) | 0.30 mm |
| Norm EN 388 | EN 388:1010X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | DFL |
| Mehr anzeigen |