Learn More
Bestatin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463759
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15463759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61106.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 58970-76-6 | C16H24N2O4 | 308.38 g/mol
Bestatin can indirectly act on monocytes by inhibiting Aminopeptidase B, which in turn inhibits the catabolism of tuftsin. Bestatin has also been shown to inhibit Leukotriene A4 hydrolase. It can directly stimulate lymphocytes through its fixation on the cell surface. The agent has been used in multiple leukemia studies. Bestatin is an aminopeptidase inhibitor, inhibits enkephalin metabolism and leukotriene A4 hydrolase. Inhibits tumor cell proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bestatatin kann indirekt auf Monozyten wirken, indem es die Aminopeptidase B hemmt, was wiederum den Katabolismus von Tuftsin hemmt. Es wurde auch gezeigt, dass Bestatatin die Leukotrien-A4-Hydrolase hemmt. Es kann Lymphozyten durch seine Fixierung auf der Zelloberfläche direkt stimulieren. Der Wirkstoff wurde in mehreren Leukämiestudien verwendet. Bestatatin ist ein Aminopeptidase-Inhibitor, hemmt den Enkephalin-Metabolismus und die Leukotrien-A4-Hydrolase. Hemmt die Vermehrung von Tumorzellen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (<1 25), DMSO (2 mg/ml), methanol (5 mg/ml), 1eq. NaOH (50 mM), ethanol (<1mg/mL at 25°C), acetic acid, aq. HCl, and alkaline solution. Insoluble in ethyl acetate, benzene, hexane, and chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58970-76-6
Summenformel C16H24N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 308.38
MDL-Nummer MFCD00083262
InChI-Schlüssel VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Synonym bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
PubChem CID 72172
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]amino]-4-methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bestatin
Schmelzpunkt 233°C to 236°C
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Merck Index 14,9842
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (<1 25),DMSO (2mg/ml),methanol (5mg/ml),1eq. NaOH (50 mM),ethanol (<1mg/ml at 25°C),acetic acid,aq. HCl,and alkaline solution. Insoluble in ethyl acetate,benzene,hexane,and chloroform.
Formelmasse 308.37
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bestatin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: [S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenyl butyroyl)-L-leucine