missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bestatin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15453169
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15453169 25 mg 25 Milligramm
15443169 5 mg 5 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15453169

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60384.MB

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bestatin is an inhibitor of amino peptidases and a potent, irreversible inhibitor of LTA4 hydrolase. It inhibits the amino peptidase activity of LTA4 hydrolase with a Ki value of 201 nM. It offers promise as a novel analgesic because it protects endogenous opioid peptides against degradation. It does not inhibit carboxypeptidases.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Bestatatin ist ein Amino-Peptidase-Inhibitor und ein potenter, irreversibler LTA4-Hydrolase-Inhibitor. Es hemmt die Aminopeptidase-Aktivität der LTA4-Hydrolase mit einem Ki-Wert von 201 nm. Es bietet sich als neuartiges Analgetikum an, weil es den Abbau endogener Opioid-Peptide verhindert. Es hemmt keine Carboxypeptidasen.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (4 mg/ml, warm), DMSO (>25 mg/ml), Methanol, Essigsäure, Dimethylformamid und 100 % Ethanol.

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 65391-42-6
Summenformel C16H25ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 344.836
MDL-Nummer MFCD00058004
InChI-Schlüssel XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
Synonym bestatin hydrochloride, n-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl-l-leucine hydrochloride, ubenimex hydrochloride, bestatin hcl, bestatin monohydrochloride, c16h24n2o4.hcl, bestatin hydrochloride hplc, bestatin, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine hydrochloride
PubChem CID 11957481
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]amino]-4-methylpentansäure;hydrochlorid
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C(C(CC1=CC=CC=C1)N)O.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bestatin hydrochloride
Schmelzpunkt 216°C to 218°C
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Beilstein 4628066
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4mg/ml,warm),DMSO (>25mg/ml),methanol,acetic acid,dimethyl formamide,and 100% ethanol.
Formelmasse 344.87
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.