Learn More
BET-BAY 002 (S enantiomer), MedChemExpress
Beschreibung
BET-BAY 002 S enantiomer is the S-enantiomer of BET-BAY 002. BET-BAY 002 is a BET inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BET-BAY 002 (S enantiomer) |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 2070009-49-1 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 2 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H18ClN5O |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| SMILES | CC1=NN=C2N1C3=CC=CC=C3C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=C[C@@H]2CC5=NN=C(C)O5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 403.86 |
| Mehr anzeigen |