Learn More
BET1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
461.00 EUR
Spezifikation
Antigen BET1
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18332875
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-10803-100UL
100 μg
461.00 EUR
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BET1 Polyclonal specifically detects BET1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BET1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Bet1 (S. cerevisiae) homolog, BET1 homolog, BET1 homolog (S. cerevisiae), Bet1p homolog, blocked early in transport 1 homolog (S. cerevisiae), DKFZp781C0425, Golgi vesicular membrane trafficking protein p18, Golgi vesicular membrane-trafficking protein p18, HBET1
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N terminal region of human BET1 (NP_005859.1). Peptide sequence PPGNYGNYGYANSGYSACEEENERLTESLRSKVTAIKSLSIEIGHEVKTQ
Affinity purified
Western Blot 1.0 ug/ml
Polyclonal
Purified
RUO
PBS buffer, 2% sucrose
10282
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.