Learn More
BET1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-7233468 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18341876 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18341876
Marke: Novus Biologicals NBP310821100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
BET1 Polyclonal specifically detects BET1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BET1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS buffer, 2% sucrose
Gen-Alias Bet1 (S. cerevisiae) homolog, BET1 homolog, BET1 homolog (S. cerevisiae), Bet1p homolog, blocked early in transport 1 homolog (S. cerevisiae), DKFZp781C0425, Golgi vesicular membrane trafficking protein p18, Golgi vesicular membrane-trafficking protein p18, HBET1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle terminal region of human BET1 (NP_005859.1). Peptide sequence IEIGHEVKTQNKLLAEMDSQFDSTTGFLGKTMGKLKILSRGSQTKLLCYM
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10282
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified