Learn More
(Beta)-1-D-Ribofuranosyl-3-guanylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30421423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421423 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421423 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR4156055MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Beta)-1-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea
CAS 2508-80-7
Summenformel C7H14N4O5
Menge 5 mg
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-N'-β-D-ribofuranosylurea, 1-β-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea, NSC 264412, 1-(Diaminomethylidene)-3-[(2R,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea, 3-Carbamimidoyl-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea
SMILES NC(=N)NC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name 1-Carbamimidoyl-3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-diHydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]Harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 234.21
Formelmasse 234.0964