Learn More
(Beta)-1-D-Ribofuranosyl-3-guanylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30417135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417135 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417135 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR41560550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Beta)-1-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea
CAS 2508-80-7
Summenformel C7H14N4O5
Menge 50 mg
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-N'-β-D-ribofuranosylurea, 1-β-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea, NSC 264412, 1-(Diaminomethylidene)-3-[(2R,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea, 3-Carbamimidoyl-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]urea
SMILES NC(=N)NC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name 1-Carbamimidoyl-3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-diHydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]Harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 234.21
Formelmasse 234.0964