missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ Beta 1 Gloves

Artikelnummer. 30274573
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274573

Marke: Skytec™ SKY504

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

One of the lightest gloves in the industry. The patented nitrile foam coating efficiently channels excess fluid from the glove's surface and the glove provides good grip in damp, oily or dry conditions.

  • One of the Lightest Gloves in the Industry
  • Light thermal protection up to 100°C/212°F for a short period

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 4,Puncture 2, EN 388:2016 + A1:2018 4121X, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020
Bauweise Seamless Knit
Coating Material Foam Nitrile
Farbe Red, Black
Oberflächenbehandlung außen Rough
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nylon, Spandex
Produkttyp General Purpose Gloves
Größe Extragroß
Länge (metrisch) 250 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt