missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ Beta 1 Gloves
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- One of the Lightest Gloves in the Industry
- Light thermal protection up to 100°C/212°F for a short period
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 4,Puncture 2, EN 388:2016 + A1:2018 4121X, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Bauweise | Seamless Knit |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Farbe | Red, Black |
| Oberflächenbehandlung außen | Rough |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon, Spandex |
| Produkttyp | General Purpose Gloves |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur