Learn More
Skytec™ Beta 1 Gloves
Descrizione
- One of the Lightest Gloves in the Industry
- Light thermal protection up to 100°C/212°F for a short period
Specifica
Specifica
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 4,Puncture 2, EN 388:2016 + A1:2018 4121X, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Bauweise | Seamless Knit |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Farbe | Red, Black |
| Oberflächenbehandlung außen | Rough |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon, Spandex |
| Produkttyp | General Purpose Gloves |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?