Learn More
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody (4C11), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00 € - 533.00 €
Spezifikation
| Antigen | beta-2 Adrenergic R/ADRB2 |
|---|---|
| Klon | 4C11 |
| Verdünnung | ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30043263
|
Novus Biologicals
NBP3-26521-50ul |
50 μL |
343.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30043055
|
Novus Biologicals
NBP3-26521-100ul |
100 μL |
533.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Monoclonal antibody specifically detects beta-2 Adrenergic R/ADRB2 in Human samples. It is validated for ELISA, ImmunohistochemistrySpezifikation
| beta-2 Adrenergic R/ADRB2 | |
| ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ADRBR, adrenergic, beta-2-, receptor, surface, B2ARADRB2R, BAR, beta-2 adrenergic receptor, Beta-2 adrenoceptor, Beta-2 adrenoreceptor, BETA2AR, catecholamine receptor | |
| A synthesized peptide derived from Human beta-2 Adrenergic R/ADRB2 [UniProt P07550] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 4C11 | |
| ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Asthma, GPCR, Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 154 | |
| IgG | |
| Affinity purified |