missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody (586107) [PE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18607463 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18607463 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18607463 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB100401P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Monoclonal antibody specifically detects beta-2 Adrenergic R/ADRB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen beta-2 Adrenergic R/ADRB2
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 586107
Konjugat PE
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ADRBR, adrenergic, beta-2-, receptor, surface, B2ARADRB2R, BAR, beta-2 adrenergic receptor, Beta-2 adrenoceptor, Beta-2 adrenoreceptor, BETA2AR, catecholamine receptor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human beta-2 Adrenergic R/ADRB2, Accession # P07550
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Asthma, GPCR, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 154
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.